Learn More
Tocris Bioscience™ NS 1619
Descripción
Large-conductance Ca2+-activated potassium (BKCa, KCa1.1) channel activator. Induces a concentration-dependent decrease in mitochondrial membrane potential (EC50 = 3.6 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NS 1619 |
| CAS | 153587-01-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C15H8F6N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.23 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 362.231 |