Learn More
NS-1619, MedChemExpress
Descripción
NS-1619 is an opener of large conductance Ca2+-activated K+ (BK) channel. NS-1619 is a highly effective relaxant with an EC50 of about 10 - 30 μM in several smooth muscles of blood vessels and other tissues. NS1619 inhibits proliferation and induces apoptosis in A2780 ovarian cancer cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NS-1619 |
| CAS | 153587-01-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H8F6N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (85.58 mM) |
| SMILES | O=C1NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1C3=CC(C(F)(F)F)=CC=C3O |
| Peso molecular (g/mol) | 362.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.23 |
| Mostrar más |