Learn More
ANSELL™ NRL RABS/Aislador AlphaTec™ Guantes
Código de producto. 31980737 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
31980737 10 10 pares
1 options
Código de producto. 31980737 Proveedor ANSELL™ N.º de proveedor 55105100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1977.25€
    1544.86€ / 10 pares
    Ahorro 432.39€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Guantes de seguridad resistentes al desgarro y a la abrasión con certificación EN 388.
Protección sostenida Los guantes RABS y aislantes de NRL cuentan con certificación EN 388, lo que garantiza resistencia a la abrasión y al desgarro de nivel 2.
  • Durabilidad mejorada: Su gran grosor significa que cuentan con una mayor durabilidad, para un uso más duradero.
  • Riesgos de contaminación limitados: Estos guantes RABS son susceptibles a menos riesgos de contaminación y fáciles de mantener limpios, gracias a su diseño sin forro y translúcido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|ES ISO 21420:2020|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|ES ISO 374-1:2016|ES ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Categoría III
Chlorinated No
Color Natural
Finger Thickness (English) 30 mil
Finger Thickness (Metric) 0.76 mm
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 30 mil
Palm Thickness (Metric) 0.76 mm
Tipo de producto Guantes aislantes
Tamaño 10
Grosor (imperial) 30 mil
Grosor (métrico) 0.76 mm
Tamaño del puerto (imperial) 8 in
Tamaño del puerto (métrico) 203 mm
Longitud (métrico) 813 mm