Descripción
The NRF2, NFE2L2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human NRF2, NFE2L2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NRF2, NFE2L2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NRF2, NFE2L2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunoprecipitation, ELISA |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 1I21 |
| Concentración | 500 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Símbolos de los genes | NRF2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Protein |
| Método de purificación | Protein A purification |
| Mostrar más |