Learn More
Nrf2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16443238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443238 10 mg 10 miligramos
16425967 5 mg 5 miligramos
16419786 50 mg 50 miligramos
16404506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16443238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101025
MedChemExpress Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Nrf2-IN-1 is an inhibitor of nuclear factor-erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). Nrf2-IN-1 is developed for the research of acute myeloid leukemia (AML).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nrf2-IN-1
Forma física Solid
CAS 1610022-76-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 260 mg/mL (677.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=NN1CC3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3
Peso molecular (g/mol) 383.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.87
Porcentaje de pureza 99.89%