Learn More
Abnova™ NRCAM 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16138491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16138491 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16138491 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00004897T02.100uL
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción NRCAM 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC098401.1
Peso molecular Theoretical M.W. 85.3kDa
Plásmido pCMV-NRCAM full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-NRCAM antibody (Mfr. No. H00004897-D01P) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL NRCAM 293T Cell Transient Overexpression Lys
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol