Learn More
NRC-2694, MedChemExpress
Código de producto. 16487958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487958 10 mg 10 miligramos
16481889 1 mg 1 miligramo
16430616 20 mg 20 miligramos
16420428 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19909
MedChemExpress NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.
NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NRC-2694
CAS 936446-61-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (597.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCCN4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 418.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.49
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease