missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NRBP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15970565
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15970565 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15970565 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA571890

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NRBP2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Nrbp2 may regulate apoptosis of neural progenitor cells during their differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NRBP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Nrbp2
N.º de referencia del gen Q91V36, Q9NSY0
Alias de gen BC011468; NRBP2; nuclear receptor binding protein 2; nuclear receptor-binding protein 2; pp9320; Transformation-related gene 16 protein; transformation-related protein 16; TRG16; TRG-16
Símbolos de los genes Nrbp2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 454-482 amino acids from the C-terminal region of mouse Nrbp2.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 223649, 340371
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.