missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRBF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16843355 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16843355 20 μL 20 microlitros
16833355 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16843355 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 248581AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May modulate transcriptional activation by target nuclear receptors. Can act as transcriptional activator (in vitro).

Especificaciones

Antígeno NRBF2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica NRBF2
N.º de referencia del gen Q8VCQ3, Q96F24
Alias de gen Comodulator of PPAR and RXR, COPR, COPR1, COPR2, NRBF 2, NRBF2
Símbolos de los genes Nrbf2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NRBF2 Fusion Protein Ag21403
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29982, 641340
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.