Learn More
NRAS-Specific Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17659606 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17659606 150 μL 150 microlitros
17669606 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17659606 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 182961AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
NRAS-Specific Polyclonal antibody apecifically detetects NRAS-Specific antigen in Human, Rat Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Antígeno NRAS-Specific
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 350 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC005219
Símbolos de los genes NRAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4893
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Formulario Liquid
Isotype IgG