Learn More
Tocris Bioscience™ NR12S
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18759686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18759686 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18759686 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7509/100U
Fluorogenic lipid membrane dye
NR12S is a fluorogenic lipid membrane dye that stains the outer leaflet of lipid vesicles and cells. In living cells the color emission varies with cholesterol content. Excitation maximum = 554 nm; emission maximum = 627 nm in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((3-((9-(Diethylamino)-5-oxo-5 H-benzo[a]phenoxazin-2-yl)oxy)propyl)(dodecyl)(methyl)ammonio)propane-1-sulfonate
CAS 1221739-85-0
Cantidad 100 μg
Objetivo Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Fórmula molecular C39H57N3O6S
Pureza 0.95