missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NQO1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB355)
Beschreibung
NQO1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
NQO1 is a member of the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family and a cytoplasmic 2-electron reductase. This FAD-binding protein forms homodimers and reduces quinones to hydroquinones. NQO1's enzymatic activity prevents the one electron reduction of quinones that results in the production of radical species. Altered expression of the protein has been seen in many tumors and is also associated with Alzheimer's disease (AD).
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | NQO1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 24GB355 |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | NQO1 |
| N.º de referencia del gen | P05982, P15559, Q64669 |
| Alias de gen | AV001255; Azoreductase; DHQU; DIA4; Diaphorase (NADH/NADPH); diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase); Diaphorase 4; diaphorase 4 (NADH/NADPH); diaphorase-4; dioxin-inducible 1; DTD; DT-diaphorase; menadione reductase; NAD(P)H dehydrogenase (quinone); NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1; NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1; NAD(P)H menadione oxidoreductase 1, dioxin inducible; NAD(P)H quinone dehydrogenase 1; NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:menadione oxidoreductase; NAD(P)H:menadione oxidoreductase 1; NAD(P)H:Quinone acceptor oxidoreductase type 1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:quinone oxireductase; NADPH-d; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate diaphorase; Nmo1; Nmo-1; Nmor1; NMORI; NQ01; NQO1; Ox1; Ox-1; phylloquinone reductase; QR1; quinone reductase 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?