missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NQO1 Monoclonal Antibody (A180)

Código de producto. 10525703
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10525703 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10525703 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 393700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NQO1 Monoclonal Antibody for ICC/IF, IHC, IP, Western Blot

NQO1 is a member of the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family and a cytoplasmic 2-electron reductase. This FAD-binding protein forms homodimers and reduces quinones to hydroquinones. NQO1's enzymatic activity prevents the one electron reduction of quinones that results in the production of radical species. Altered expression of the protein has been seen in many tumors and is also associated with Alzheimer's disease (AD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NQO1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon A180
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica NQO1
N.º de referencia del gen P05982, P15559
Alias de gen AV001255; Azoreductase; DHQU; DIA4; Diaphorase (NADH/NADPH); diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase); Diaphorase 4; diaphorase 4 (NADH/NADPH); diaphorase-4; dioxin-inducible 1; DTD; DT-diaphorase; menadione reductase; NAD(P)H dehydrogenase (quinone); NAD(P)H dehydrogenase [quinone] 1; NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1; NAD(P)H menadione oxidoreductase 1, dioxin inducible; NAD(P)H quinone dehydrogenase 1; NAD(P)H: quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:menadione oxidoreductase; NAD(P)H:menadione oxidoreductase 1; NAD(P)H:Quinone acceptor oxidoreductase type 1; NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1; NAD(P)H:quinone oxireductase; NADPH-d; nicotinamide adenine dinucleotide phosphate diaphorase; Nmo1; Nmo-1; Nmor1; NMORI; NQ01; NQO1; Ox1; Ox-1; phylloquinone reductase; QR1; quinone reductase 1
Símbolos de los genes NQO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human NQO1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1728, 24314, 610935
Especies diana Canine, Human, Monkey, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.