missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NQO1 Monoclonal Antibody (A180), Invitrogen™

Código de producto. 11585702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11585702 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11585702 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA191897

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-91897 detects NQO1 from human samples. MA1-91897 has been successfully used in immunofluorescence, immunohistochemistry (paraffin tissue), immunoprecipitation, Western blot applications. The MA1-91897 immunogen is: Full length recombit NQO1 (from human lung). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial. For short-term storage (1-2 weeks), product can be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store product at -20° C or below, avioiding multiple freeze-thaw cycles.

NQO1 is a member of the NAD(P)H dehydrogenase (quinone) family and a cytoplasmic 2-electron reductase. This FAD-binding protein forms homodimers and reduces quinones to hydroquinones. NQO1′s enzymatic activity prevents the one electron reduction of quinones that results in the production of radical species. Altered expression of the protein has been seen in many tumors and is also associated with Alzheimer′s disease (AD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NQO1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon A180
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica NQO1
N.º de referencia del gen P15559, Q64669, P05982
Alias de gen DHQU, DIA4, Diaphorase (NADH/NADPH) (cytochrome b-5 reductase), Diaphorase (NADH/NADPH), Diaphorase 4, DTD, NAD(P)H dehydrogenase quinone 1, NAD(P)H:, NQ01
Símbolos de los genes NQO1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombit NQO1 (from human lung).
Método de purificación IgG fraction
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1728, 18104, 24314, 610935
Especies diana Canine, Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.