Learn More
NQDI-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497808
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497808 10 mg 10 miligramos
16453767 50 mg 50 miligramos
16430278 5 mg 5 miligramos
16427646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497808 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19566
MedChemExpress NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
NQDI-1 inhibits apoptosis signal-regulating kinase 1 (ASK1) with a Ki of 500 nM and an IC50 of 3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NQDI-1
CAS 175026-96-7
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H13NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (31.32 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C2C3=C(NC1=O)C=CC=C3C(C4=C2C=CC=C4)=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 319.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.31
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease