Learn More
NQ301, MedChemExpress
Description
NQ301 is an antithrombotic agent
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | NQ301 |
| CAS | 130089-98-4 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H12ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM) |
| SMILES | O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 325.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.75 |
| Show More |