Learn More
NPS ALX Compound 4a, MedChemExpress
Descripción
NPS ALX Compound 4a is a potent and selective 5-hydroxytryptamine6 (5-HT6) receptor antagonist, with an IC50 of 7.2 nM and a Ki of 0.2 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NPS ALX Compound 4a |
| CAS | 299433-10-6 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H25N3O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | O=S(N1C=CC2=C1C=C(N3CC(CCC4)N4CC3)C=C2)(C5=C6C=CC=CC6=CC=C5)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 431.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.55 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |