Learn More
NPS-2143, MedChemExpress
Descripción
NPS-2143 (SB-262470A), an orally active calcilytic agent, is a selective and potent calcium ion-sensing receptor (CaSR) antagonist. NPS-2143 (SB-262470A) blocks increases in cytoplasmic Ca2+ concentrations (IC50=43 nM) elicited by activating the Ca2+ receptor in HEK 293 cells expressing the human Ca2+ receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NPS-2143 |
| CAS | 284035-33-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25ClN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | SB-262470A |
| Información de solubilidad | DMSO : 17.86 mg/mL (43.68 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with H2O) |
| SMILES | N#CC1=C(OC[C@@H](CNC(C)(CC2=CC=C3C=CC=CC3=C2)C)O)C=CC=C1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 408.92 |
| Mostrar más |