Learn More
NPS-2143 hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride), an orally active calcilytic agent, is a selective and potent calcium ion-sensing receptor (CaSR) antagonist. NPS-2143 hydrochloride (SB-262470A hydrochloride) blocks increases in cytoplasmic Ca2+ concentrations (IC50=43 nM) elicited by activating the Ca2+ receptor in HEK 293 cells expressing the human Ca2+ receptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NPS-2143 hydrochloride |
| CAS | 324523-20-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H26Cl2N2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | SB-262470A hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.53 mM) ∣H2O : 1.85 mg/mL (4.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | N#CC1=C(OC[C@@H](CNC(C)(C)CC2=CC=C3C=CC=CC3=C2)O)C=CC=C1Cl.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 445.38 |
| Mostrar más |