Learn More
Tocris Bioscience™ NPPB
Descripción
Inhibits calcium-sensitive chloride currents (10 μM). Putative GPR35 agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NPPB |
| CAS | 107254-86-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C16H16N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.31 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 300.31 |