Learn More
NPPB, MedChemExpress
Código de producto. 16489776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489776 50 mg 50 miligramos
16474496 100 mg 100 miligramos
16403238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101012
MedChemExpress NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
NPPB is a blocker of the outwardly rectifying chloride channel (ORCC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NPPB
Forma física Solid
CAS 107254-86-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N2O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (499.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1NCCCC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 300.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.31
Porcentaje de pureza 99.63%