Learn More
Invitrogen™ NPM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15767271 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15767271 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15767271 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA559415
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: GSGPVFLSGQ ERYEASDLTW EEEEEEEGEE EEEEEEDDED EDADISLEEQ SPVKQVKRLV PQKQASVAKK KKLEKEEEEI RASVRDKSPV KKAKATARAK KPGFKK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 63%.
NPM2 is a core histones chaperone involved in chromatin reprogramming, specially during fertilization and early embryonic development. It probably involved in sperm DNA decondensation during fertilization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NPM2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.10 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NPM2
N.º de referencia del gen Q86SE8
Alias de gen NPM2; nucleophosmin/nucleoplasmin 2; nucleoplasmin-2
Símbolos de los genes NPM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NPM2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88695).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG