Learn More
Glicol NPG, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol |
| CAS | 126-30-7 |
| Fórmula molecular | C5 H12 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propane, 2,2-Dimethyl-1,3-dihydroxypropane, 2,2-Dimethyl-1,3-propylene glycol, 2,2-Dimethylolpropane, 2,2-Dimethylpropan-1,3-diol, 2,2-Dimethylpropanediol monoacrylate monomethacrylate, 2,2-Dimethyltrimethylene glycol, Dimethylolpropane, Hydroxypivalyl alcohol, NSC 55836, NSC 6366, Neopentanediol, Neopentyl glycol, Neopentylene glycol, Nexcoat 600 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 104.148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0837 |