Learn More
NPG Glicol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol D6 (2,2-Dimethyl D6) |
| CAS | 14671-00-2 |
| Fórmula molecular | C5 D6 H6 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol D6 (2,2-Dimethyl D6), 2,2-Di(methyl-d3)-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(CO)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(trideuteriometil)propano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 110.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.121 |