Learn More
Melford NPG [4-Nitrophenyl-β-glucuronide
Código de producto. 30018554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
30018554 1 g 1 g
30018553 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 30018554
Marca: Melford N120301.0
Spectrophotometric substrate for detection of B-D-Glucuronidase.
Spectrophotometric substrate for detection of B-D-Glucuronidase.
Especificaciones
Cantidad 1 g