Learn More
Tocris Bioscience™ NPE-caged-proton
Descripción
NPE-caged-proton is a 1-(2-nitrophenyl)ethyl caged proton that releases a proton and a sulfate ion upon photolysis at 350 - 355 nm. Generates rapid acidifications (pH jumps) down to pH 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NPE-caged-proton |
| CAS | 1186195-63-0 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C8H8NNaO6S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.21 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 269.203 |