Learn More
Sustituto de NPD, 4-cloro-3-nitrobenzotrifluoruro, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16319737 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16319737 1 mL 1 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16319737 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S947
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
4-Cloro-3-nitrobenzotrifluoruro121-17-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Nombre de nota SW-846 Methods 8140/8141
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 121-17-5, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Methods, 8081, 8140, 8141
Fórmula molecular C7H3ClF3NO2
Número MDL MFCD00007084
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Cantidad 1 mL
Afficher plus Afficher moins
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.