Learn More
NP118809, MedChemExpress
Código de producto. 16446476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446476 100 mg 100 miligramos
16441726 500 mg 500 miligramos
16431126 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14462
MedChemExpress NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM; also less potently inhibits L-type calcium channel with an IC50 of 12.2 μM.
NP118809 is a potent N-type calcium channel blocker, with an IC50 of 0.11 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NP118809
CAS 41332-24-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 39-1B4
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)N3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3
Peso molecular (g/mol) 460.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.61
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation