Learn More
NP-AHD, TRC
Código de producto. 30135624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135624 250 mg 250 miligramos
30012015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN894900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623145-57-3
Fórmula molecular C10 H8 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 248.19
Sinónimo 1-[[(2-Nitrophenyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione
Nombre IUPAC 1-[(E)-(2-nitrofenil)metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-NP-AHD
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N4O4/c15-9-6-13(10(16)12-9)11-5-7-3-1-2-4-8(7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b11-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0546
Porcentaje de pureza >95%