Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis NP-40, alto en sal
Código de producto. 15404039
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
15404039 250 mL 250 ml
15414039 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15404039
Marca: Thermo Scientific™ J61428.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Formato Líquido viscoso
Formulación 50 mm Tris-HCl (pH 7.4), 500 mm NaCl, 1 % NP-40 y 5 mm EDTA
Cantidad 250 mL