Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de lisis de NP-40
Código de producto. 15403489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403489 500 mL 500 ml
15493479 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403489 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60766.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    91.65€ / 500 ml
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl tampón de lisis celular
NP40 es adecuado para la preparación de extractos celulares que se analizarán mediante inmunoensayos de gránulos de anticuerpos (Luminex), ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) e inmunotransferencia (Western blotting). También se puede utilizar como tampón de lavado para reacciones de inmunoprecipitación.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Este tampón contiene: 50 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 150mM de NaCl, 1 % de NP-40 y 5 mM de EDTA. Para su uso, incube las células en 5 volúmenes de tampón sobre hielo durante 10–30 minutos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Contenido y almacenamiento Manténgase en frío
Formato Líquido
Cantidad 500 mL