Learn More
Clorhidrato de noxiptilina, LoGiCal
Código de producto. 30461334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461334 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461334 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3163.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Noxiptillin Hydrochloride
CAS 4985-15-3
Nombres de analitos o componentes Noxiptillin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 10,11-dihydro-, O-[2-(dimethylamino)ethyl]oxime, monohydrochloride (9CI), Agedal, BAY 1521, CD 37B, Nogedal, Noxiptilin hydrochloride, Noxiptiline hydrochloride, O-(2-Dimethylaminoethyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one oxime hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O.ClH/c1-21(2)13-14-22-20-19-17-9-5-3-7-15(17)11-12-16-8-4-6-10-18(16)19;/h3-10H,11-14H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCON=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 2-(5,6-dihidrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ilidenoamino)oxi-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 330.85
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1499 g/mol