Learn More
Novobiocina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30009873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009873 10 g 10 g
30009797 5 g 5 g
30009789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN88850010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1476-53-5
Fórmula molecular C31 H35 N2 O11 . Na
Peso molecular (g/mol) 634.61
Sinónimo Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-, monosodium salt (9CI), Novobiocin, monosodium salt (8CI), Novobiocin, sodium deriv. (6CI, 7CI), Albamycin, Albamycin (capsule), Albamycin sodium, Cathomycin sodium, Cathomycin sodium lyovac, Monosodium novobiocin, Novobiocin monosodium, Novobiocin sodium, Novobiocin sodium salt, NSC 2382, Sodium albamycin, Sodium novobiocin, Vulcamycin
Nombre IUPAC sodio; 7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoiloxi-3-hidroxi-5-metaxi-6,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3-[[4-hidroxi-3-(3-metilbut-2-enil)benzoiloamino]-8-metil-2-oxocromo-4-olato
SMILES [Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)[O-])OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Novobiocin sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C31H36N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q;+1/p-1/t23-,25+,26-,29-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.2139
Porcentaje de pureza >95%