Learn More
Sal sódica con novobiocina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17660877 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17660877 1 g 1 g
11489251 5 g 5 g
11499251 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17660877 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215595701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05€
    61.95€ / 1 g
    Ahorro 3.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Inhibe la síntesis de ADN inhibiendo la enzima Topoisomerasa II. La sal sódica con novobiocina, MP Biomedicals es un antibiótico producido por Streptomyces nieveus. Es activo contra bacterias grampositivas. También es un inhibidor 3 de Hsp90.
La novobiocina inhibe la síntesis de ADN al inhibir la ADN girasa bacteriana dirigida a la subunidad GyrB de la enzima implicada en la transducción de energía. Actúa como un inhibidor competitivo de la reacción de la ATPasa catalizada por GyrB 2. Los usos incluyen:
  • Para la producción de ADN plasmídico positivamente superhelicoidales
  • Inhibidor de la ADN girasa bacteriana y de la topoisomerasa de ADN eucariota
  • Inhibidor de la ADN polimerasa dependiente de ARN de retrovirus
  • Estudiar la inhibición de la proteína de choque térmico
CAS 1476-53-5
Fórmula molecular C31H35N2NaO11
Peso molecular (g/mol) 634.61
Número MDL MFCD00066541,MFCD00066541
Clave InChI AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Albamycin, Cathomycin sodium
PubChem CID 131673945
SMILES [Na+].COC1C(OC(N)=O)C(O)C(OC2=CC=C3C(=O)[C-](NC(=O)C4=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C4)C(=O)OC3=C2C)OC1(C)C
Especificaciones
Forma física Polvo
Absorbancia λ Máx: 307nm
Punto de fusión de 220 °C
Coeficiente de extinción E1%= 600 (0,1M NAOH)
Potencia ∼900 μg/mg
Cantidad 1 g
Rotación óptica −38,0° (2,5g/100ml de etanol a 24 °C para el ácido libre)
Información de solubilidad Libremente soluble en agua (10%, solución clara e incolora)
Nombre IUPAC sodio 7-{[4-(carbamoiloxi)-3-hidroxi-5-metoxi-6,6-dimetiloxano-2-il]oxi}-3-[4-hidroxi-3-(3-metil-2-en-1-il)benzamido]-8-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-1-benzopirano-3-ide
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.6
compliance-icons
Nombre del producto
  • Novobiocin Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin Sodium Salt