Learn More
Novobiocin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16488296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488296 100 mg 100 miligramos
16412136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0425A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Novobiocin (Albamycin) sodium is a potent and orally active antibiotic. Novobiocin sodium also is a DNA gyrase inhibitor and a heat shock protein 90 (Hsp90) antagonist. Novobiocin sodium has the potential for the research of highly beta-lactam-resistant pneumococcal infections. Novobiocin sodium shows anti-orthopoxvirus activity.
Novobiocin (Albamycin) sodium is a potent and orally active antibiotic. Novobiocin sodium also is a DNA gyrase inhibitor and a heat shock protein 90 (Hsp90) antagonist. Novobiocin sodium has the potential for the research of highly beta-lactam-resistant pneumococcal infections. Novobiocin sodium shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Novobiocin sodium
Forma física Powder
CAS 1476-53-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H35N2NaO11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Albamycin sodiumCathomycin sodium
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (78.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.27 mM)
SMILES CC1=C(OC2=O)C(C(O)=C2NC(C3=CC(C/C=C(C)/C)=C(O[Na])C=C3)=O)=CC=C1O[C@H](OC(C)(C)[C@H](OC)[C@H]4OC(N)=O)[C@@H]4O
Peso molecular (g/mol) 634.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 634.61
Porcentaje de pureza 95.0%