Learn More
Novobiocina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311674
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30311674 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311674 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15654190AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Novobiocin
CAS 303-81-1
Nombres de analitos o componentes Novobiocin
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C31 H36 N2 O11
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, Benzamide, N-[7-[[3-O-(aminocarbonyl)-6-deoxy-5-C-methyl-4-O-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl]oxy]-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-[4-(carbamoyloxy)tetrahydro-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethylpyran-2-yloxy]-4-hydroxy-3-[4-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)benzamido]-8-methyl- (6CI), Novobiocin (8CI), Albamix, Albamycin, Antibiotic PA-93, Cardelmycin, Cathocin, Cathomycin, Crystallinic acid, Inamycin, Novo-R, PA 93, Robiocina, Sirbiocina, Spheromycin, Stilbiocina, Streptonivicin, U 6391
Fórmula InChI InChI=1S/C31H36N2O11/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29/h7,9-13,23,25-26,29,34-36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37)/t23-,25+,26-,29-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](OC(=O)N)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C(=C(NC(=O)c4ccc(O)c(CC=C(C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)O)OC1(C)C
Nombre IUPAC [(3R,4S,5R,6R)-5-hidroxi-6-[4-hidroxi-3-[[4-hidroxi-3-(3-metilbut-2-enil)benzoil]amino]-8-metil-2-oxocromen-7-il]oxi-3-metoxi-2,2-dimetiloxan-4-il] carbamato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 612.62
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 612,2319 g/mol