Learn More
Melford Novobiocina
Descripción
La sal sódica de novobiocina es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos cumarina y es principalmente eficaz contra bacterias grampositivas.
Los investigadores pueden incorporar sal sódica de novobiocina en medios de crecimiento para permitir selectivamente el crecimiento de células u organismos que son resistentes a la novobiocina, generalmente debido a la presencia de genes de resistencia específicos. Esta sustancia química también ha encontrado aplicaciones en el estudio de la topología, replicación y transcripción del ADN en bacterias, lo que la hace valiosa en la biología molecular y la investigación genética.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Novobiocin |
| CAS | 1476-53-5 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C31H35N2NaO11 |