Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPG Strip pH 5.3-6.3
Código de producto. 12050216
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
entre 5,3 y 6,3
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
12050216 entre 5,3 y 6,3 paquete de 12
1 options
Código de producto. 12050216 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ZM0015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues.
Requires
Sistema ZOOM IPGRunner
Aproveche el isoelectroenfoque (IEF) sin aceite y sin problemas
  • Resolución de IEF óptima que se centra en las proteínas objetivo
  • Isoelectroenfoque rápido de proteínas y manipulación sencilla
  • Cada tira ZOOM tiene una longitud de 7 cm y contiene una capa fina de gel de poliacrilamida que incluye un gradiente de pH lineal
  • Intervalo de pH estrecho de una unidad para expandir la separación de proteínas dentro de una región de interés específica
  • Etiquetada individualmente con números de identificación únicos, un intervalo de pH y marcas de orientación
Electroforesis en gel 2D, isoelectroenfoque, electroforesis en gel de proteínas, fraccionamiento de muestras de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, expresión, aislamiento y análisis de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada paquete de tiras ZOOM™ contiene 12 tiras conectadas a una tarjeta de tres pliegues. Almacenar a – 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente.
Formato Tiras ZOOM IPG
Tipo de gel Poliacrilamida
Intervalo de pH entre 5,3 y 6,3
Volumen de carga de muestras 7 cm (tiras)
Separación de proteína
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Cantidad 12 strips
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos ZOOM
Tipo de producto Tira IPG