Learn More
Invitrogen™ Almohadilla de esponja para blotting
Código de producto. 11554756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 pads
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554756 8 pads paquete de 8
1 options
Código de producto. 11554756 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EI9052
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el módulo miniblot XCell SureLock
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock™ Mini
Tamaño de gel Mini
Línea de productos XCell II
Tipo Almohadilla de esponja
Cantidad 8 pads
Condiciones de envío Temperatura ambiente