Learn More
Invitrogen™ Núcleo de tampón con electrodos para XCell SureLock™ y el módulo blot XCell II™
Código de producto. 10770584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10770584 1 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10770584 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EI9014
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Para el módulo miniblot XCell SureLock
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock™ Mini
Tamaño de gel Mini
Línea de productos XCell II, XCell SureLock
Tipo Núcleo de tampón
Cantidad 1 Each
Condiciones de envío Temperatura ambiente