Learn More
Invitrogen™ L-Buffer Chamber for XCell SureLock™ and XCell II™ Mini-Cells
Código de producto. 10184962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10184962 1 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10184962 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EI0013
 Artículo restringido
En stock
Miniceldas XCell SureLock y XCell II
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock™ Mini
Tamaño de gel Mini
Línea de productos XCell II, XCell SureLock
Tipo Cámara de tampón inferior
Cantidad 1 Each
Condiciones de envío Temperatura ambiente