Learn More
Invitrogen™ Barrera de tampón para XCell SureLock™ y módulo blot XCell II™
Código de producto. 10369272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10369272 1 Each cada uno
1 options
Código de producto. 10369272 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EI0012
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
XCell SureLock y módulo blot XCell II
Aplicaciones:
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock™ Mini
Tamaño de gel Mini
Línea de productos XCell II, XCell SureLock
Tipo Barrera de tampón
Cantidad 1 Each
Condiciones de envío Temperatura ambiente