Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Wash Solution (16X)
Código de producto. 11590886
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
11590886 2 x 100 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 11590886 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WB7003
Includes
2 x 100 ml de lavado de anticuerpos (16X)
Solución salina optimizada y concentrada con tampón que contiene detergente
Minimiza la unión de fondo y no específica en membranas de nitrocelulosa (NC) y difluoruro de polivinilideno (PVDF). Suficientes reactivos para 20 miniblots.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de lavado
Tampón Tampones de inmunotransferencia
Contenido y almacenamiento 2 x 100 ml de lavado de anticuerpos (16X)
Almacenar a +4 °C.
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos WesternBreeze
Cantidad 2 x 100 mL