Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chromogenic Kit, anti-rabbit
Descripción
La detección se realiza con un sustrato BCIP/NBT listo para usar para fosfatasa alcalina. Los precipitados de color morado que no se desvanecen se desarrollan en las bandas de proteínas de la membrana.
WesternBreeze™ (cromogénicos) ofrece:
- Fondo transparente
- Niveles bajos de picogramos de alta sensibilidad detectables
- Alta especificidad
Un protocolo simple, sin necesidad de optimización
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Contenido y almacenamiento | Los kits cromogénicos WesternBreeze™ incluyen soluciones de bloqueo, diluyente de anticuerpos primarios, solución de anticuerpos secundarios lista para usar (antirratón, anticonejo o anticaprino), sustrato cromogénico listo para usar, soluciones de lavado y bandejas de incubación. Cada kit contiene reactivos completos para 20 miniblots. Almacenar los kits a 4 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Reactividad | Rabbit |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) |
| Método de detección | Cromogénico |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | WesternBreeze |
| Reactividad cruzada | Rabbit |
| Cantidad | 1 kit |
Seguridad y manipulación
- WesternBreeze Chromogenic Kit, anti-rabbit
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic acid