Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Chemiluminescent Kit, anti-mouse
Descripción
La detección se realiza con un sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ listo para usar para fosfatasa alcalina. Las bandas de proteínas pueden capturarse mediante una película de rayos X o un sistema de formación de imágenes compatible con CDP-Star™.
El kit de quimioluminiscencia WesternBreeze™ ofrece:
- Alta especificidad, fondo limpio
- Niveles de femtogramos de ultrasensibilidad detectables
- Señales de larga duración (hasta cinco días)
- Resultados en menos de 3 horas
- Imagen fotográfica permanente
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Contenido y almacenamiento | Los kits de quimioluminiscencia WesternBreeze™ incluyen soluciones de bloqueo, diluyente de anticuerpos primarios, solución de anticuerpos secundarios lista para usar (antirratón, anticonejo o anticaprino), sustrato quimioluminiscente listo para usar, soluciones de lavado, bandejas de incubación, papeles de filtro precortados y lámina de poliéster para un desarrollo uniforme de sustrato en la membrana. Todos los kits contienen componentes suficientes para 20 transferencias. Almacenar los kits a 4 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Reactividad | Ratón |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | WesternBreeze |
| Reactividad cruzada | Ratón |
| Cantidad | 1 kit |