Learn More
Invitrogen™ WesternBreeze™ Blocker/Diluent (Part A and B)
Código de producto. 10718663
Change view
Click to view available options
Cantidad:
80 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
10718663 80 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10718663 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor WB7050
Includes
80 ml de bloqueador/diluyente (parte A); 80 ml de bloqueador/diluyente (parte B)
Sistema optimizado y fácil de usar de bloqueadores y diluyentes de anticuerpos primarios
Produce detección de Western blot de bajo fondo y señal alta en membranas de nitrocelulosa (NC) y difluoruro de polivinilideno (PVDF). Suficientes reactivos para 20 miniblots.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueador y diluyente
Tampón Tampones de inmunotransferencia
Contenido y almacenamiento 80 ml de bloqueador/diluyente (parte A);
80 ml de bloqueador/diluyente (parte B).
Almacenar a +4 °C.
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos WesternBreeze
Cantidad 80 mL