Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ Tris-Glycine Welcome Pack, 16%
Descripción
El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex proporciona todos los geles, tampones y reactivos de Tris-glicina Novex necesarios para empezar a usar el depósito de minigel. El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Novex y NuPAGE. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
El paquete de bienvenida de Tris-glicina Novex contiene:
- Depósito de minigel (A25977)
- Minigeles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell (dos cajas, 20 geles)
- Tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (10X) (LC2675)
- Tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (2X) (LC2676)
- Agente reductor de muestras NuPAGE (10X) (NP0004)
- Escalera de proteínas preteñida PageRuler Plus, de 10 a 250 kDa (26619)
Acerca del depósito de minigel
El depósito de minigel es compatible con todos los minigeles Novex y NuPAGE. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles de Tris-glicina Novex, formato WedgeWell
Los minigeles de Tris-glicina Novex son geles de poliacrilamida basados en electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento. Permiten un rendimiento uniforme y la separación de una amplia gama de proteínas en bandas bien resueltas. Los geles de Tris-glicina Novex, en formato WedgeWell, cuentan con novedosos pocillos en forma de cuña que permiten un volumen de carga hasta dos veces superior en comparación con otros geles de 1,0 mm de grosor. Los pocillos en forma de cuña también tienen aberturas más grandes, lo que facilita la carga de muestras.
Para transferir proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672) o el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | 16% |
| Tamaño de gel | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Intervalo de separación | De 6 a 200 kDa |
| Pocillos | 10 pocillo |
| Contenido del kit | Escalera de proteínas preteñida PageRuler™ Plus |
| Cantidad | 1 paquete de bienvenida |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Línea de productos | Novex, WedgeWell |
| Mostrar más |