Learn More
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 4 to 20%, 1.0 mm, 10-well
Código de producto. 15531242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15531242 20/paq. paquete de 20
1 options
Código de producto. 15531242 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor XV04200PK20
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Includes
20 geles prefundidos
Intervalo de separación: De 20 a 200 kd; tipo de separación: Desnaturalizante, nativa; para su uso con: XCell SureLock Mini
Las características de los geles Novex WedgeWell incluyen:
  • Gran equilibrio entre valor y rendimiento
  • Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
  • Larga vida útil: almacene geles durante al menos 12 meses a 4°C
  • Aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
Garantía
Hasta 12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Vida útil hasta 12 meses según el tipo de gel.
Descripción Minigeles de Tris-glicina al 4-20 % Novex™ Value™, 20 geles, 0,039 in de grosor, tamaño de gel de 8 x 8 cm, gel, para la electroforesis en gel de proteínas, 12 meses de vida útil, temperatura de almacenamiento de entre 2 a 8 °C
Porcentaje del gel Del 4 al 20 %
Tamaño de gel Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Tipo de gel Tris-Glicina
Aplicaciones recomendadas Desnaturalización, nativa
Volumen de carga de muestras hasta 25 µl
Separación de proteína
Intervalo de separación De 20 a 200 kDa
Tipo de separación Desnaturalización, nativa
Pocillos 10 pocillo
Formulación Gel
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel de proteínas
Material Tris-Glicina
Modo de separación Peso molecular
Cantidad 20/paq.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Requisitos de almacenamiento Almacenar a 4°C. La vida útil es de 12 meses.
Grosor 1,0 mm
Grosor (imperial) 0,039 in
Grosor (métrico) 1,0 mm
Diseño del pocillo Pocillo 1D
Longitud (métrico) 8 cm
Longitud del gel (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Anchura del gel (métrico) 8 cm
Línea de productos Novex Value
Tipo de producto Gradiente Page
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel