Learn More
Invitrogen™ Tampón de muestra de Tris-glicina SDS Novex™ (2X)
Código de producto. 11579066
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
Tamaño de la unidad:
20 ml
11579066 20 mL 20 ml
1 options
Código de producto. 11579066 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2676
Utilícelo con los geles de Tris-glicina Novex
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de carga de muestras
Concentración 2 X
Forma física Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 20 mL