Learn More
Invitrogen™ Tampón de desplazamiento SDS Tris-Glicina Novex™ (10X)
Código de producto. 11559066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
5 l
4 x 1 l
Tamaño de la unidad:
4 litros
5 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11559066 500 ml 500 ml
10040173 4 x 1 l 4 litros
11569066 5 l 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11559066 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LC2675
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (10X), 500mL
Requires
Los tampones se proporcionan como una solución concentrada que requiere una simple dilución con agua desionizada antes de su uso.
Formulado para la separación de proteínas, en su estado desnaturalizado, en geles Tris-glicina Novex
Los geles de Tris-glicina proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas dependiendo del porcentaje de gel utilizado.
  • Los tampones premezclados son una manera práctica de garantizar unos resultados de electroforesis uniformes y de gran calidad.
  • Fabricados con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Forma física Líquido
Línea de productos Novex
Cantidad 500 ml